Learn More
Gravis Frasco de vidrio sódico-cálcico con tapa desenroscable
Código de producto. 10792817
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
750 ml
Tamaño de la unidad:
12 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10792817 750 ml 12 PCS
1 options
Código de producto. 10792817 Proveedor Gravis N.º de proveedor H02768612+R27182S12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.75€
    35.18€ / paquete de 12
    Ahorro 18.57€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Capacidad (métrico) 750 ml
Incluye Tapa desenroscable
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad Paquete de 12
Tipo de producto Tarro