Learn More
SOD1/Cu-Zn SOD Antibody (SOD1/4593), PerCP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18689813 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18689813 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18689813 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320839PCP
Mouse Monoclonal Antibody
SOD1/Cu-Zn SOD Monoclonal antibody specifically detects SOD1/Cu-Zn SOD in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SOD1/Cu-Zn SOD
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SOD1/4593
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen ALS, ALS1, amyotrophic lateral sclerosis 1 (adult), Cu, Cu/Zn superoxide dismutase, EC 1.15.1.1, homodimer, hSod1, indophenoloxidase A, IPOA, SOD, SOD, soluble, superoxide dismutase [Cu-Zn], Superoxide dismutase 1, superoxide dismutase 1, soluble, Zn superoxide dismutase, EC 1.15.1.110superoxide dismutase, cystolic
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human SOD1/Cu-Zn SOD protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cancer, Diabetes Research, Mitochondrial Fusion Proteins, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6647
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ