Learn More
SNRPE Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 30558460 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
30558460 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 30558460 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345872
Rabbit Polyclonal Antibody
SNRPE Polyclonal antibody specifically detects SNRPE in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SNRPE
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Formulación PBS, 50% Glycerol, pH (7.3)
Alias de gen B-raf, Sm protein E, small nuclear ribonucleoprotein E, small nuclear ribonucleoprotein polypeptide E, SmE, Sm-ESME, snRNP-E
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno small nuclear ribonucleoprotein polypeptide E. (Uniprot# P62304)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6635
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG