Descripción
Requires
Bastidor QPSL-18 con mango de la serie STA o QDSL-18 con mango de la serie SSU
El Micronova Irradiado SnapMop™ Las fundas para trapeador de cabeza plana se adaptan al modelo 360° girar SlimLine™ Adaptador que se puede bloquear a 180°° Para una limpieza más controlada. Una variedad de opciones de tejidos proporcionan una excelente absorbencia, una limpieza eficaz y dispersión de desinfectante para aplicaciones de limpieza especializadas. Disponible en una gran variedad de longitudes para adaptarse al tamaño de la superficie, desde la limpieza de equipos hasta la limpieza de grandes salas de producción.
- Fundas irradiadas de recambio de mopa plano con encaje a presión
- Enganches a presión de acero inoxidable
- Interiores de espuma de uretano del poliéster completamente recubiertos de tela
- Disponibles en una gama de tejidos para aplicaciones de limpieza especializadas
- NovaPoly —El 100% poliéster de punto suave proporciona una excelente dispersión del desinfectante.
- Polisorbato— 100% poliéster texturizado para eliminar residuos y dispersar desinfectante
- MegaTex —La poliamida 100% no tejida es absorbente con una superficie ligeramente abrasiva.
- PolyMesh —100 % poliéster con una capa de malla que proporciona una superficie de fregado suave.
- Disponible sin interior de espuma para un barrido y una desinfección rápidas
- Disponible en una variedad de longitudes para adaptarse al tamaño de la superficie de limpieza
- Las fundas de 22 cm (9 in) son excelentes para zonas y espacios más pequeños
- Las fundas de 35 cm (14 in) y 45 cm (18 in) son ideales para suelos, paredes y techos
- Se ajusta al bastidor de plástico QPSL o al bastidor de acero inoxidable QDSL
- La articulación giratoria gira 360°° pero se puede bloquear a 180° para una limpieza más controlada
- Se puede utilizar con alcohol y desinfectantes fuertes
- Sometidas a radiación gamma para áreas y equipos asépticos
- Lavable para su reutilización
- Esterilizable en autoclave
Specifications
Specifications
| Dimensiones | 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) |
| Tipo de producto | Funda de mopa |
| Código de color | Blanco |
| Tipo de cabezal | Plano |
| Color | Blanco |
| Longitud (imperial) | 14 in |
| Esterilidad | Estéril |
| Longitud (métrico) | 35,6 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Anchura (métrico) | 12,7 cm |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.