missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Snapin Antibody (809116) [PE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30625396 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30625396 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30625396 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB7795P

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Snapin Monoclonal antibody specifically detects Snapin in Human,Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Snapin
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 809116
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen SNAP-25-binding protein, SNAP25BP, SNAPAPSNARE-associated protein Snapin, SNAP-associated proteinSNARE associated protein snapin, Synaptosomal-associated protein 25-binding protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Snapin, Met1-Lys136, Accession # O95295
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23557
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.