missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SNAP25 Antibody (1065704) [PE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30671203 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30671203 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30671203 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB11418P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SNAP25 Monoclonal antibody specifically detects SNAP25 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SNAP25
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1065704
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen bA416N4.2, dJ1068F16.2, FLJ23079, resistance to inhibitors of cholinesterase 4 homolog, RIC4, RIC-4, SEC9, SNAP-25SNAP, SUP, Super protein, Synaptosomal-associated 25 kDa protein, synaptosomal-associated protein 25, synaptosomal-associated protein, 25kD, synaptosomal-associated protein, 25kDa
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli -derived recombinant human SNAP-25, Asp140-Gly206, Accession # P60880
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Membrane Trafficking and Chaperones, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6616
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG3
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.