Learn More
Eppendorf™ 1.5 mL Flex-Tube™ - Microtube
Código de producto. 13094697 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Natural
Grado de pureza o calidad:
Calidad Eppendorf
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Color Grado de pureza o calidad unitSize
13094697 Natural Calidad Eppendorf paquete de 500
1 options
Código de producto. 13094697 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 022364111
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Flex-Tube™ (1.5 mL) are designed for seamless one-handed operation with an easy-to-open, securely closing tube design. Ideal for sample preparation, centrifugation, and storage, these tubes will effortlessly integrate into your workflows for efficient and reliable performance.
  • Duraderos tubos de polipropileno diseñados para usar en una centrífuga o almacenar muestras
  • El tapón es flexible, tiene una superficie grabada para escribir y se cierra fácilmente con una mano
  • Apto para 30 000 × g
  • Graduaciones de volumen
  • Esterilizable en autoclave, cuando está abierto, a 121 °C (250 °F) durante 20 minutos
  • Disponible solo en un tamaño: 1,5 ml
  • de D.E.  × L: 10 × 38 mm
Especificaciones
Estilo de tapón Tapones a presión
Esterilizables en autoclave Sí
Capacidad (métrico) 1,5 ml
Color Natural
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Para centrifugar o almacenar muestras
Incluye Tapón flexible
N.° por paquete 500 Pk.
Envase 500/paq.
Intervalo de temperatura (imperial) -122.8°F to +212°F
Intervalo de temperatura (métrico) -86°C to +100°C
Esterilidad No estéril
Grado de pureza o calidad Calidad Eppendorf
Graduated Sí
Capacidad (imperial) 0.05 oz.
Tipo de tapón A presión
Longitud (imperial) 1.5 in.
Forma del fondo Cónicos
RCF máx. 30000 xG
Graduaciones 0.5 mL
Diámetro (métrico) 10 mm
Cantidad 500 Tubes
Forma Cylindrical
Longitud (métrico) 38 mm
Tipo de producto Microtube