Learn More
Motic™ Estereomicroscopio de aumento de la serie SMZ171
Código de producto. 15110083
Cambiar vista
Click to view available options
Estilo de cabeza:
Binocular, inclinación de 45°, rotación de 360°
Trinocular, inclinación de 35°, rotación de 360°
Trinocular, inclinación de 45°, rotación de 360°, división óptica fija 50:50
Tipo de iluminación:
LED, iluminación transmitida
Requiere iluminación externa
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Estilo de cabeza Tipo de iluminación Tamaño de la unidad
15110083 Trinocular, inclinación de 45°, rotación de 360°, división óptica fija 50:50 LED, iluminación transmitida cada uno
15190073 Binocular, inclinación de 45°, rotación de 360° LED, iluminación transmitida cada uno
15150073 Binocular, inclinación de 45°, rotación de 360° Requiere iluminación externa cada uno
15100083 Trinocular, inclinación de 35°, rotación de 360° Requiere iluminación externa cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15110083 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1100200600766
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1800.00€
    1392.00€ / paquete de 1
    Ahorro 408.00€
    22% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
El mando de zoom proporciona acceso a todo el intervalo de zoom de 6,7:1, que se traduce en un amplio rango de ampliación de 7,5X-50X con lentes WF10X/23 mm estándar. El estereomicroscopio de aumento de la serie SMZ171 Motic™ hace que sea fácil pasar de una vista general de las muestras a estructuras pequeñas.
  • El sistema óptico Greenough ofrece imágenes nítidas y claras. La parfocalidad está garantizada durante el funcionamiento mediante el gran intervalo de zoom de 6,7:1.
  • 5 topes de clic en el fluido zoom permiten una reproducción precisa de las amplificaciones con fines de medición.
  • Un gran campo de visión está garantizado gracias a las lentes estándar 10X/23.
  • La gran distancia de trabajo de 110 mm ofrece espacio suficiente para tareas de preparación y reparación, mediante el uso de una extraordinaria profundidad de visión para ofrecer una imagen 3D vertical convincente.
  • La flexibilidad del sistema permite configuraciones más complejas con soportes de tipo jirafa, fuentes de luz externas y una actualización a una estación de documentación completa.
Especificaciones
Incluye Placas de platina de vidrio esmerilado y de color blanco/negro y tapa antipolvo
Tensión 100/240 V
Potencia de aumento De 7.5X a 50X
Tipos de objetivos Acromático
Campo de visión 23 mm
Intervalo de zoom Zoom 1:6,7
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 303 x 239 x 405 mm
Requisitos eléctricos 100/240 V
Garantía 2 años para piezas eléctricas/5 años para piezas ópticas y mecánicas
Tipo de producto Estereomicroscopio con zoom
Modelo SMZ-171-TLED
Estilo de cabeza Trinocular, inclinación de 45°, rotación de 360°, división óptica fija 50:50
Tipo de iluminación LED, iluminación transmitida
Eyepiece WF10X/23 mm
Cantidad 1 unidad