Learn More
Motic™ Cabezal trinocular para estereomicroscopio SMZ-171
Código de producto. 15126866
Cambiar vista
Click to view available options
Potencia de aumento:
De 7.5X a 50X
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Potencia de aumento Tamaño de la unidad
15126866 De 7.5X a 50X cada uno
1 options
Código de producto. 15126866 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1100200600761
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    897.00€
    868.00€ / paquete de 1
    Ahorro 29.00€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
En combinación con su línea de accesorios ampliada, el cabezal trinocular para estereomicroscopio SMZ-171 de Motic™ es un instrumento ideal para los exigentes requisitos en el campo de rutina e investigación.
  • Para usar con SMZ-171
  • Zoom Greenough, de 7,5X a 50X
  • Oculares 2 WF10x/23 mm incluidos
  • Función ESD (descarga electrostática)
Especificaciones
Incluye Solo cabezal
Potencia de aumento De 7.5X a 50X
Tipos de objetivos Acromático
Campo de visión 23 mm
Para utilizar con (equipo) Estereomicroscopio de aumento SMZ-171
Intervalo de zoom Zoom 1:6,7
Garantía 5 años para componentes mecánicos y ópticos
Tipo de producto Cabezal trinocular para SMZ171
Modelo SMZ-171-TH
Estilo de cabeza Trinocular
Eyepiece WF10X/23 mm
Cantidad 1 unidad