Learn More
Motic™ Microscopios estereoscópicos SMZ 160
Código de producto. 17860015
Cambiar vista
Click to view available options
Estilo de cabeza:
Binocular
Trinocular
Estilo de la base:
Soporte con LED
Soporte sencillo
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Estilo de cabeza Estilo de la base Tamaño de la unidad
17860015 Trinocular Soporte con LED cada uno
17847285 Binocular Soporte sencillo cada uno
17826011 Binocular Soporte con LED cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17860015 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1100201300181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1065.00€
    915.00€ / paquete de 1
    Ahorro 150.00€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Este microscopio estereoscópico con zoom viene con un rango de zoom de 1:6.4 y un cuerpo totalmente metálico con iluminación clásica.
El SMZ-160 es ideal para fines educativos en escuelas secundarias y universidades, pero también es excelente para el control de calidad industrial.
  • Sistema óptico con zoom Greenough
  • 45° cabezal de microscopio estereoscópico
  • Relación de zoom de 6:1
  • Ajuste de dioptrías: ±5
Especificaciones
Estilo de la base Soporte con LED
Potencia de aumento 10X
Tipos de objetivos Objetivos auxiliares (0,3X, 0,5X, 0,63X, 0,75X, 1,5X, 2X)
Estilo de cabeza Trinocular
Tipo de iluminación LED R2
Eyepiece WF 10X/20 mm
Distancia de trabajo 100 mm