Learn More
SMTNL2 Antibody [PE], Novus Biologicals™
Código de producto. 30570106 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30570106 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30570106 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345880PE
Rabbit Polyclonal Antibody
SMTNL2 Polyclonal antibody specifically detects SMTNL2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SMTNL2
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen FLJ42461, MGC131847, MGC138382, smoothelin-like 2, smoothelin-like protein 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno smoothelin-like 2. (Uniprot# Q2TAL5)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 342527
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG