missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SMPD1 Antibody (09), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18585122 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18585122 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18585122 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP306597AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SMPD1 Monoclonal antibody specifically detects SMPD1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SMPD1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 09
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Acid sphingomyelinase, ASMASE, ASMsphingomyelin phosphodiesterase, EC 3.1.4.12, NPD, sphingomyelin phosphodiesterase 1, acid lysosomal
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human SMPD1 (BAD93012.1; Met1-Pro628).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6609
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.