Learn More
Gilac™ Smooth Wooden Handle
Código de producto. 17988501
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Naranja
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17988501 Naranja cada uno
1 options
Código de producto. 17988501 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G020010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.57€
    3.90€ / paquete de 1
    Ahorro 1.67€
    29% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Smooth Wooden Handle with 24 mm diameter is special for bakery and pastry.
  • Special for bakery and pastry.
Especificaciones
Tipo de producto TFGlobal,Staged,GID_100000000572094,MTS_Consumables_MopsandBrooms,dimProductType
Código de color Naranja
Color Naranja
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color-coded Sí
Material Madera
Diámetro (métrico) 24 mm