Learn More
Bel-Art™ Raspadores resistentes a productos químicos lisos
Código de producto. 10369740
Change view
Click to view available options
Longitud del mango (métrico):
25 cm
91 cm
183 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud del mango (métrico) unitSize
10369740 25 cm cada uno
10696731 91 cm cada uno
10359790 183 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10369740 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F368300001
Raspadores lisos y resistentes a productos químicos, útiles para eliminar residuos de filtros y limpiar contenedores. También se utiliza para mezclar y distribuir sólidos en fluidos o esparcir pastas en áreas grandes.
  • LDPE liso con certificación de la FDA
  • Se estrecha desde 9,5 mm hasta el borde del cincel.
  • El extremo superior se extiende hacia un vástago hexagonal de 35 mm de ancho.
Especificaciones
Tipo de producto Raspador
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Blanco
Desechables Reutilizable
Para utilizar con (aplicación) Tareas de eliminación de residuos, extensión, agitación o raspado
Longitud del mango (imperial) 10 in
Longitud (métrico) 15,2 cm
Longitud del mango (métrico) 25 cm
Material LDPE (grado FDA)
Anchura (métrico) 12,7 cm