Learn More
Justrite™ Receptáculo para colillas de cigarrillo Smokers Cease-Fire™
Código de producto. 12920225
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Beige
Negro
Peltre
Terracota
Verde bosque
Material:
Polietileno
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material unitSize
12920225 Beige Polietileno cada uno
10162282 Negro Polietileno cada uno
10021092 Peltre Polietileno de alta densidad (HPDE) cada uno
11944996 Terracota Polietileno de alta densidad (HPDE) cada uno
10122332 Verde bosque Polietileno cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12920225 Supplier Justrite™ Supplier No. 26800B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    241.50€
    112.41€ / paquete de 1
    Ahorro 129.09€
    53% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-08-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
El diseño innovador limita el flujo de oxígeno para apagar cigarrillos de forma rápida y segura
  • Recoge de forma segura colillas antiestéticas
  • La construcción de HDPE con un aditivo pirorretardante y protección UV no se oxidará, deformará, agrietará ni desconchará
  • El balde con revestimiento de acero galvanizado reduce el riesgo de incendio y facilita la limpieza
  • La exclusiva apertura con protección para lluvia mantiene alejada la lluvia y otros residuos para reducir más el riesgo de incendio
  • En ambientes con alta humedad, su exclusiva estructura interna antigoteo evita que se escape la condensación de alquitrán
  • Las muescas de fijación ofrecen seguridad y mayor estabilidad en condiciones climáticas adversas
Order Info
Dimensiones (diámetro exterior x alto): 16,5 x 38,5 in. (41,9 x 97,8cm).
Certifications
Conformidad con la ADA. Probado contra incendios por FM y con aprobación de FM Global.
Specifications
Capacidad (métrico) 15 L
Certificaciones/conformidad FM, ADA
Diámetro exterior (métrico) 41,9 cm
Diámetro exterior (imperial) 16,5 in
Capacidad (imperial) 4 gal
Color Beige
Altura (métrico) 97,8 cm
Cantidad 1 unidad
Forma Redondo
Peso (imperial) 14,5 lb
Peso (métrico) 6,5 kg
Incluye Balde con revestimiento de acero galvanizado
Material de revestimiento Acero galvanizado
Para utilizar con (aplicación) Limita el flujo de oxígeno para apagar cigarrillos de forma rápida y segura
Altura (imperial) 38,5 in
Material Polietileno
Tipo de producto Receptáculo para colillas de cigarrillo