missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SMG1 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18754600 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18754600 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18754600 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB1002321C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SMG1 Polyclonal antibody specifically detects SMG1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SMG1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 650
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ATXserine/threonine-protein kinase SMG1, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, hSMG-1,61E3.4, KIAA0421phosphatidylinositol 3-kinase-related protein kinase, Lambda/iota protein kinase C-interacting protein, Lambda-interacting protein, LIPPI-3-kinase-related kinase SMG-1, phosphatidylinositol 3-kinase-related kinase, SMG-1, SMG1 homolog, phosphatidylinositol 3-kinase-related kinase (C. elegans)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residues 2925 and 2975 of human PI-3-Kinase-related kinase SMG1 using the numbering given in entry NP_055907.3 (GeneID 23049).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23049
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.