Description
- Consigue el equilibrio perfecto entre costes y mantenimiento con nuestro papel higiénico SmartOne™
- Mejora la higiene con la dispensación individual: los usuarios solo tocan lo que van a usar
- Reduce el riesgo de escasez de papel gracias a este dispensador de alta capacidad
- Ahorra tiempo al personal con el mandril extraíble SmartOne™ para realizar recambios rápidos y fáciles
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Toilet Tissue Roll |
| Longitud (imperial) | 122.05 yd. |
| Longitud (métrico) | 111.6 m |
| Anchura (imperial) | 5.28 in. |
| Anchura (métrico) | 13.4 cm |
| Color | Blanco |
| Tela | 2-ply |