Descripción
- Fomente la higiene manteniendo los costos bajos con el Tork SmartOne™ Mini dispensador, diseñado para baños de tráfico bajo a medio.
- Reduce el riesgo de contaminación cruzada: este dispensador de papel higiénico solo permite que los huéspedes toquen lo que usan.
- Atienda a más huéspedes entre recargas y reduzca el tiempo de mantenimiento: la dispensación de hojas individuales significa menos desperdicio.
- Evite la escasez de papel: la dispensación hoja por hoja significa que los rollos duran más.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dispensador de papel higiénico |
| Color | Negro |
| Alternate Part Number | 7322540803914 |
| Admite | Papel higiénico |
| Material | Plástico |
| Mounting | Montaje en pared |
| No. of Compartments | 1 |
| Product Style | Tapa con bisagra |
| Modelo | Mini |