Learn More
Eppendorf™ Gradilla de calefacción Smartextender
Código de producto. 15934032 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
Hasta 12 recipientes de 1,5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
15934032 Hasta 12 recipientes de 1,5 ml cada uno
1 options
Código de producto. 15934032 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5322000008
Fecha estimada de envoi: 14-10-2026
Complemento para termobloques y termomezcladores que proporcionan pocillos de incubación adicionales/paralelos.
  • Se puede utilizar fácilmente como complemento para su Eppendorf SmartBlocks y termomezclador Eppendorf C/Fx existentes, así como con el Eppendorf ThermoStat C
  • Se pueden calentar hasta 12 recipientes adicionales (1,5 ml) para un mayor rendimiento y una mayor flexibilidad
  • La función de calefacción independiente para la segunda temperatura permite un uso paralelo de un Eppendorf SmartBlock y del SmartExtender
  • El Eppendorf SmartBlock en el centro todavía puede usarse para calentar, enfriar y mezclar
  • Instalación sencilla y sin herramientas en segundos
  • Solo calefacción activa
  • Compatible con todos los SmartBlock de Eppendorf
  • Actualización de firmware necesaria para su uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de temperatura (métrico) 3 °C por encima de la temperatura ambiente a 110 °C
Para utilizar con (equipo) SmartBlocks, Eppendorf ThermoMixer™ C/Fx, ThermoStat C
Capacidad Hasta 12 recipientes de 1,5 ml