missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Smad7 Antibody (293039) [DyLight 350], Novus Biologicals™

Código de producto. 30651581 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30651581 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30651581 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB2029D

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Smad7 Monoclonal antibody specifically detects Smad7 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Smad7
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 293039
Conjugado DyLight 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CRCS3, FLJ16482, hSMAD7, MAD homolog 7, MAD homolog 8, MAD, mothers against decapentaplegic homolog 7 (Drosophila), MADH7mothers against decapentaplegic homolog 7, MADH8, Mothers against decapentaplegic homolog 8, Mothers against decapentaplegic, drosophila, homolog of, 7, Mothers against DPP homolog 7, Mothers against DPP homolog 8, SMAD 7, SMAD family member 7MAD (mothers against decapentaplegic, Drosophila) homolog 7, SMAD, mothers against DPP homolog 7, SMAD, mothers against DPP homolog 7 (Drosophila), Smad7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Smad7, Gly320-Ser398, Accession # O15105
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4092
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.