Learn More
Smad3 Mouse anti-Human, Clone: PCRP-SMAD3-1A2, R&D Systems™
Código de producto. 18609466 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18609466 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 18609466 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP307255100ug
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    563.98€
    479.85€ / 100 microgramos
    Ahorro 84.13€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Smad3 Monoclonal specifically detects Smad3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Smad3
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence, Peptide Array
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-SMAD3-1A2
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1 to 2 μg/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 to 2 μg/mL, Protein Array
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen DKFZp586N0721, DKFZp686J10186, hMAD-3, hSMAD3, HsT17436, JV15-2MGC60396, MAD homolog 3, mad protein homolog, MAD, mothers against decapentaplegic homolog 3, MAD, mothers against decapentaplegic homolog 3 (Drosophila), mad3, MADH3mad homolog JV15-2, mothers against decapentaplegic homolog 3, Mothers against DPP homolog 3, SMA- and MAD-related protein 3, SMAD 3, SMAD family member 3HSPC193, SMAD, mothers against DPP homolog 3, SMAD, mothers against DPP homolog 3 (Drosophila), Smad3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Smad3 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Phospho Specific, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4088
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1
Línea de productos Novus