missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Slug Antibody (666633) [DyLight 755], Novus Biologicals™

Código de producto. 18583566 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18583566 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18583566 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB7408Z

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Slug Monoclonal antibody specifically detects Slug in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Slug
Aplicaciones Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 666633
Conjugado DyLight 755
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen MGC10182, Neural crest transcription factor Slug, Protein snail homolog 2, slug homolog, zinc finger protein (chicken), SLUGH, SLUGzinc finger protein, snail 2, snail homolog 2 (Drosophila), WS2D, zinc finger protein SNAI2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Slug, Met1-His268, Accession # O43623
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuronal Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6591
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.