Learn More
SLU7 Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18602807 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18602807 25 μL 25 microlitros
18200165 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18602807 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP25866525ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    457.09€
    391.65€ / 25 microlitros
    Ahorro 65.44€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
SLU7 Polyclonal specifically detects SLU7 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SLU7
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL
Formulación PBS (pH 7.2), 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen hSlu7, MGC9280, pre-mRNA-splicing factor SLU7,9G8, SLU7 splicing factor homolog (S. cerevisiae), splicing factor, step II splicing factor SLU7, zinc knuckle motif containing
Símbolos de los genes SLU7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:YSRHGTVIKGQERAVACSKYEEDVKIHNHTHIWGSYWKEGRWGYKCCHSFFKYSYCTGEAGKEIVNSEECIINEITGEESVKKPQTLMELHQ
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10569
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only