missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLU7 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18158031 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18158031 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18158031 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP220402

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SLU7 Polyclonal specifically detects SLU7 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLU7
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:5000-1:20000, Immunohistochemistry 10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000
Formulación 0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 10% Glycerol with 0.01% Thimerosal
N.º de referencia del gen O95391
Alias de gen hSlu7, MGC9280, pre-mRNA-splicing factor SLU7,9G8, SLU7 splicing factor homolog (S. cerevisiae), splicing factor, step II splicing factor SLU7, zinc knuckle motif containing
Símbolos de los genes SLU7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the C-terminus region of human SLU7. The exact sequence is proprietary.
Peso molecular del antígeno 68 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10569
Especificidad de la prueba Human. Species reactivity based on sequence identity: Mouse (90%), Rat (89%), Bovine (94%).
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.