Especificaciones
| Cantidad | 0,1 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Objetivo | SLTM |
| Sinónimo | SAFB-like, transcription modulator |
| Símbolo de gen | SLTM |