Learn More
Micronova™ Slim-T™ Sistema de carro de acero inoxidable
Código de producto. 11982455 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
38,1 cm
De 96,5 a 114,3 cm (con mango)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
11982455 38,1 cm cada uno
15572740 De 96,5 a 114,3 cm (con mango) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11982455 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor C7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1170.00€
    1114.39€ / paquete de 1
    Ahorro 55.61€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Sistema de carro con cangilones dobles o triples con marco de acero inoxidable electropulido, manija en T opcional y ruedas giratorias de 3 in con giro de 360 grados.° rotación para maniobrabilidad.
Los sistemas de carritos de acero inoxidable incluyen marcos de acero inoxidable electropulido que brindan un transporte efectivo y facilidad de uso del contenedor de 22,7 litros (6 gal) incluido. Cubos de polipropileno con marcas de litros y gal Los generosos 48,3 cm (19 in) El ancho de los cubos es adecuado para su uso con una variedad de trapeadores y el 360° rotación de 7,6 cm (3 in) Las ruedas giratorias proporcionan una excelente maniobrabilidad.
  • Sistemas sencillos y eficaces de doble y triple cubo
  • Fabricados en acero inoxidable electropulido para una durabilidad y una vida útil mayores
  • 360° Ruedas giratorias para una excelente maniobrabilidad.
  • Generosos 48,3 cm (19 in) Cubos de 6 gal de ancho con marcas de litros y gal
  • Adecuados para su uso con una amplia variedad de cabezales de fregona
  • Los carros de doble cubo (C-7) incluyen cubos de color azul y amarillo.
  • Los carros de triple cubo (C-9) incluyen cubos de color azul, rojo y amarillo.
  • Toda la unidad es esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tipo de producto Carro de doble cubo
Capacidad (métrico) Cubo de 22,7 L, 45,4 L en total
Material Acero inoxidable (304), electropulido, policetona
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 12 gal
Instrucciones de cuidado Almacenar a temperatura ambiente. Enjuague para eliminar el desinfectante antes de esterilizar en autoclave o almacenar.
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad; ISO Instalación certificada 9001
Color Azul, amarillo
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de paredes, suelos y techos
Para utilizar con (equipo) Slimline™ y T-Mop™ Serie y una variedad de otros cabezales de trapeador; Formulario W-9; Escurridores de trapeador de cabeza plana W-92; Escurridores de trapeador de cuerda W-9B; Escurridor de trapeador de cabeza plana con prensa hacia abajo W-94
Altura (imperial) 15 in.
Altura (métrico) 38,1 cm
Incluye Marco de acero inoxidable, 19,25 x 9,5 x 9,5 in, dos cubos de 6 galones, ruedas
Longitud (imperial) 23 in
Longitud (métrico) 58,4 cm
Tipo de empaquetado Un kit, marco con dos o tres cubos por caja.
Cantidad 1 unidad
Tamaño de la abertura (imperial) 9 x 19 in.
Tamaño de la abertura (métrico) 22.9 x 48.3 cm
Esterilidad No estéril
Anchura (imperial) 22 in
Anchura (métrico) 55,9 cm