Descripción
- Tipo de producto: Delgado T™ Funda para trapeador
- Longitud: 35 cm (14 in)
- Limpieza de la superficie de la tela: PolySorb™ (Poliéster texturizado)
- Capa interior: Ninguna (sin esponja/espuma)
- Sujetadores: acero inoxidable
- Para usar con (equipo): T-Mop™ Adaptador (series QDT, QPT y QPWT)
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones | 6 x 35 cm (2,5 x 14 in) |
| Tipo de producto | Funda de mopa |
| Tipo de cabezal | Redondo |
| Color | Blanco |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Desechables | Reutilizables |
| Cantidad | 12/paq. (en bolsas individuales) |
| Certificaciones/conformidad | ISO Instalación certificada 9001 |
| Color-coded | No |
| Mostrar más |