Learn More
Micronova™ Bastidor de cabeza plana SlideMop™ y fundas de fregona
Código de producto. 16686172 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
16686172 Polipropileno cada uno
16676172 Acero inoxidable cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16686172 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor QSM16
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.10€
    50.63€ / paquete de 1
    Ahorro 2.47€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Un sistema de fregona sencillo y eficaz que cuenta con placas robustas y plegables que se deslizan fácilmente en la funda de poliéster acolchado de la fregona y se bloquean con un empuje descendente simple. Disponible con bastidor de acero inoxidable o po
El Micronova SlideMop™ El marco y las cubiertas para trapeador de cabeza plana están diseñados para usarse con el método tradicional de ''sumergir y escurrir'' o como método de ''saturación'' donde la eliminación de líquidos y/o el ahorro de espacio son un factor.
  • Bastidor de fregona de cabeza plana plegable y fundas de poliéster
  • Diseño ligero y económico para su uso en toda la instalación
  • Fundas de fregona de poliéster acolchadas con almohadilla interior de poliéster para la dispersión del desinfectante
  • Elección de bastidor de acero inoxidable o de plástico
  • La articulación giratoria garantiza una correcta técnica de limpieza de elevación y arrastre o en forma de 8
  • Para mangos roscados estándar de plástico o aluminio
  • Se puede utilizar con el mango de acero inoxidable de la serie SSU con un adaptador ACME
  • Se puede utilizar con el escurridor W-94 o W-92
  • Fabricado para su uso en entornos controlados, ISO 5 a 9
  • Disponible irradiado gamma: dosis mínima de 25 kGy
  • Buena resistencia química
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tipo de producto Bastidor plegable SlideMop
Color Gris
Longitud (imperial) 16 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 41 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizables
Instrucciones de cuidado Almacenar a temperatura ambiente. Enjuague para eliminar el desinfectante antes de esterilizarlo en autoclave o guardarlo
Incluye Accesorio de mango roscado
Para utilizar con (equipo) Cubos y escurridores
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de superficies de salas limpias
Color-coded No