Learn More
SLCO6A1 Antibody - Azide and BSA Free, R&D Systems™
Código de producto. 18613752 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18613752 0.1 mL 0.10 ml
18676382 0.02 mL 0.02 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18613752 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2951320.1ml
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
SLCO6A1 Polyclonal specifically detects SLCO6A1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SLCO6A1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen Cancer/testis antigen 48, CT48Organic anion-transporting polypeptide I, Gonad-specific transporter, GSTOATP-I, MGC26949, OATP6A1Solute carrier family 21 member 19, OATPY, Organic anion-transporting polypeptide 6A1, SLC21A19, solute carrier organic anion transporter family member 6A1, solute carrier organic anion transporter family, member 6A1, testis-specific organic anion transporter
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 480-580 of human SLCO6A1 (NP_775759.3). VQFAGINEDYDGTGKLGNLTAPCNEKCRCSSSIYSSICGRDDIEYFSPCFAGCTYSKAQNQKKMYYNCSCIKEGLITADAEGDFIDARPGKCDAKCYKLPL
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 133482
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus