missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
SLC7A5/LAT1 Monoclonal antibody specifically detects SLC7A5/LAT1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SLC7A5/LAT1 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | BU53 |
| Conjugado | Janelia Fluor 635 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | 4F2 LC, CD98, CD98LC, D16S469EL-type amino acid transporter 1, E16, Integral membrane protein E16, large neutral amino acids transporter 1, large neutral amino acids transporter small subunit 1, LAT1hLAT1, MPE16CD98 light chain, sodium-independent neutral amino acid transporter LAT1,4F2LC, solute carrier family 7 (cationic amino acid transporter, y+ system), member 5,4F2 light chain, Solute carrier family 7 member 5, y+ system cationic amino acid transporter |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Plasma cell line 8226, Accession # Q01650 |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?