Learn More
Novus Biologicals™ SLC6A16 Overexpression Lysate
Código de producto. 18164710 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18164710 0,1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18164710 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP207387
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
The SLC6A16 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_54756. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Cantidad 0,1 mg
Tampón de almacenamiento RIPA buffer
Pureza Protein
Especificidad de la prueba Homo sapiens SLC6A16, mRNA.
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native
Para uso exclusivo en investigación