missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC3A1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18655722 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18655722 100 μg 100 microlitros
18692644 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18655722 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298113100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SLC3A1 Polyclonal antibody specifically detects SLC3A1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLC3A1
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen activator of cystine, dibasic and neutral amino acid transport), member 1, amino acid transporter 1, ATR1SLC3A1 variant C, B(0+)-type amino acid transport protein, CSNU1, D2h, D2HSLC3A1 variant D, dibasic and neutral amino acid transporters), FLJ34681, member 1, NBATneutral and basic amino acid transport protein rBAT, RBATSLC3A1 variant B, SLC3A1 variant E, SLC3A1 variant F, SLC3A1 variant G, solute carrier family 3 (cystine, dibasic and neutral amino acid transporters
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SLC3A1 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6519
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.