missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC39A7/ZIP7 Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18583544 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18583544 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18583544 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP176504F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SLC39A7/ZIP7 Polyclonal antibody specifically detects SLC39A7/ZIP7 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLC39A7/ZIP7
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen D6S115E, D6S2244EReally interesting new gene 5 protein, H2-KE4, HKE4Solute carrier family 39 member 7, HLA class II region expressed gene KE4, KE4, Ke4 gene, mouse, human homolog of, RING5Histidine-rich membrane protein Ke4, solute carrier family 39 (zinc transporter), member 7, zinc transporter SLC39A7, ZIP7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a peptide corresponding to 17 amino acids near the amino terminus of human SLC39A7/ZIP7. The immunogen is located within amino acids 20-70 of SLC39A7/ZIP7. Amino Acid Sequence: HDDLQEDFHGHSHRHSH
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7922
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.