missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC39A4/ZIP4 Antibody [PerCP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30740736 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30740736 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30740736 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF7315C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

SLC39A4/ZIP4 Polyclonal antibody specifically detects SLC39A4/ZIP4 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLC39A4/ZIP4
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, CyTOF
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen acrodermatitis enteropathica, zinc-deficiency type, FLJ20327, MGC74741, solute carrier family 39 (zinc transporter), member 4, Solute carrier family 39 member 4, zinc transporter ZIP4, ZIP-4, ZIP4AEZ, Zrt- and Irt-like protein 4
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse SLC39A4, Met1-Tyr337, Accession # Q78IQ7
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55630
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.