Learn More
SLC39A4/ZIP4 Antibody [HRP], Novus Biologicals™
Código de producto. 30731981 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30731981 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30731981 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF7315H
Goat Polyclonal Antibody
SLC39A4/ZIP4 Polyclonal antibody specifically detects SLC39A4/ZIP4 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SLC39A4/ZIP4
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, CyTOF
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen acrodermatitis enteropathica, zinc-deficiency type, FLJ20327, MGC74741, solute carrier family 39 (zinc transporter), member 4, Solute carrier family 39 member 4, zinc transporter ZIP4, ZIP-4, ZIP4AEZ, Zrt- and Irt-like protein 4
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse SLC39A4, Met1-Tyr337, Accession # Q78IQ7
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55630
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG