missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC37A2 Antibody, mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18482663 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18482663 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18482663 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP177132MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SLC37A2 Polyclonal antibody specifically detects SLC37A2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLC37A2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ00171, MGC71430, pp11662, solute carrier family 37 (glycerol-3-phosphate transporter), member 2, Solute carrier family 37 member 2, SPX2, sugar phosphate exchanger 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide near the center of human Slc37A2. The immunogen is located within amino acids 230 - 280 of Slc37A2. Amino Acid Squence: EPAENQDNPEDPGNS
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 219855
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.