missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC36A4 Antibody [FITC], Novus Biologicals™

Código de producto. 30595257 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30595257 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30595257 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345316F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SLC36A4 Polyclonal antibody specifically detects SLC36A4 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLC36A4
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen proton/amino acid transporter 4, solute carrier family 36 (proton/amino acid symporter), member 4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno solute carrier family 36(proton/amino acid symporter), member 4. (Uniprot# Q6YBV0)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Signaling, metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 120103
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.