missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC36A4 Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18676342 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. unitSize
18676342 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18676342 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298630APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SLC36A4 Polyclonal antibody specifically detects SLC36A4 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLC36A4
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Alias de gen proton/amino acid transporter 4, solute carrier family 36 (proton/amino acid symporter), member 4
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SLC36A4 fragment.
ID de gen (Entrez) 120103
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.