Descripción
SLC35G2 Polyclonal specifically detects SLC35G2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SLC35G2 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | HRP |
| Dilución | Immunocytochemistry/ Immunofluorescence |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | SLC35G2 solute carrier family 35, member G2, TMEM22 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SLC35G2 fragment. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |