missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC30A6 Antibody [DyLight 350], Novus Biologicals™

Código de producto. 30592685 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30592685 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30592685 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345319UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SLC30A6 Polyclonal antibody specifically detects SLC30A6 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLC30A6
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen MGC45055, MST103, MSTP103, solute carrier family 30 (zinc transporter), member 6, Solute carrier family 30 member 6, zinc transporter 6, ZnT-6, ZNT6FLJ31101
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno solute carrier family 30(zinc transporter), member 6. (Uniprot# Q6NXT4)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55676
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.