Learn More
SLC25A22 Antibody [FITC], Novus Biologicals™
Código de producto. 30596447 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30596447 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30596447 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345325F
Rabbit Polyclonal Antibody
SLC25A22 Polyclonal antibody specifically detects SLC25A22 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno SLC25A22
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen EIEE3mitochondrial glutamate carrier 1, FLJ13044, GC1GC-1, Glutamate/H(+) symporter 1, NET44, solute carrier family 25 (mitochondrial carrier: glutamate), member 22, Solute carrier family 25 member 22
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno solute carrier family 25(mitochondrial carrier: glutamate), member 22. (Uniprot# Q9H936)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79751
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG