Learn More
SLC24A4 Antibody [PerCP], Novus Biologicals™
Código de producto. 30597646 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30597646 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30597646 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345332PCP
Rabbit Polyclonal Antibody
SLC24A4 Polyclonal antibody specifically detects SLC24A4 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SLC24A4
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen Na(+)/K(+)/Ca(2+)-exchange protein 4, NCKX4FLJ38852, SHEP6, SLC24A2, sodium/potassium/calcium exchanger 4, solute carrier family 24 (sodium/potassium/calcium exchanger), member 4, Solute carrier family 24 member 4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno solute carrier family 24(sodium/potassium/calcium exchanger), member 4. (Uniprot# Q8NFF2)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 123041
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG