missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC24A4 Antibody [Biotin], Novus Biologicals™

Código de producto. 30597376 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30597376 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30597376 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345332B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SLC24A4 Polyclonal antibody specifically detects SLC24A4 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLC24A4
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen Na(+)/K(+)/Ca(2+)-exchange protein 4, NCKX4FLJ38852, SHEP6, SLC24A2, sodium/potassium/calcium exchanger 4, solute carrier family 24 (sodium/potassium/calcium exchanger), member 4, Solute carrier family 24 member 4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno solute carrier family 24(sodium/potassium/calcium exchanger), member 4. (Uniprot# Q8NFF2)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 123041
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.