missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC22A2/OCT2 Antibody (CL0631) [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™

Código de producto. 30527118 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30527118 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30527118 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP343922CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SLC22A2/OCT2 Monoclonal antibody specifically detects SLC22A2/OCT2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLC22A2/OCT2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL0631
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen hOCT2, MGC32628, OCT2Organic cation transporter 2, solute carrier family 22 (organic cation transporter), member 2, solute carrier family 22 member 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was generated using a recombinant protein sequence of O15244, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6582
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.