missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC22A16 Antibody [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™

Código de producto. 30604858 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30604858 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30604858 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP347268AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SLC22A16 Polyclonal antibody specifically detects SLC22A16 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLC22A16
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Carnitine transporter 2, CT2Organic cation/carnitine transporter 6, Flipt 2, FLIPT2member 16, fly-like putative organic ion transporter 2, Fly-like putative transporter 2, organic cation transporter 6, Organic cation transporter OKB1, solute carrier family 22 (organic cation/carnitine transporter), member 16, solute carrier family 22 member 16
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno POU class 3 homeobox 1. (Uniprot# Q86VW1)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 85413
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.