Learn More
SLC1A7 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Código de producto. 18498466 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498466 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18498466 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP281802JF646
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-10-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
SLC1A7 Polyclonal antibody specifically detects SLC1A7 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SLC1A7
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AAAT, EAAT5, excitatory amino acid transporter 5 (retinal glutamate transporter), excitatory amino acid transporter 5a long, retinal glutamate transporter, solute carrier family 1 (glutamate transporter), member 7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SLC1A7 antibody was raised against a 14 amino acid peptide near the carboxy terminus of human SLC1A7. The immunogen is located within amino acids 460 - 510 of SLC1A7. Amino Acid Squence: RKDFARDTGTEKL
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6512
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG