missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC1A5 Antibody (1085750) [DyLight 488], Novus Biologicals™

Código de producto. 30755354 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30755354 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30755354 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB11603K

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SLC1A5 Monoclonal antibody specifically detects SLC1A5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLC1A5
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1085750
Conjugado DyLight 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AAAT, Alanine/serine/cysteine transporter 2, ASC amino acid transporter-2, ASCT2, ATB(0), ATBO, Baboon M7 virus receptor, M7V1, M7VS1, neutral amino acid transporter B, neutral amino acid transporter B(0), R16, RD114 virus receptor, RD114/simian type D retrovirus receptor, RDR, Sodium-dependent neutral amino acid transporter type 2, solute carrier family 1 (neutral amino acid transporter), member 5, Solute carrier family 1 member 5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic Peptide, Accession # Q15758
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6510
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.