Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad Slam
Código de producto. 12689200 Tienda Bollé Safety Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tinción de lente:
Amarillo
Sombra 3
Sombra 5
Tono 1.7
Revestimiento de lente:
Antivaho, Resistentes a impactos, Resistente a los arañazos
Resistentes a impactos, Resistente a los arañazos
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tinción de lente Revestimiento de lente Tamaño de la unidad
12689200 Tono 1.7 Resistentes a impactos, Resistente a los arañazos cada uno
12679200 Amarillo Antivaho, Resistentes a impactos, Resistente a los arañazos cada uno
12699200 Sombra 3 Resistentes a impactos, Resistente a los arañazos cada uno
12609210 Sombra 5 Resistentes a impactos, Resistente a los arañazos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12689200 Proveedor Bollé Safety N.º de proveedor SLAWPCC2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.56€
    10.10€ / paquete de 1
    Ahorro 1.46€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Elegantes, fáciles de usar, proporcionan protección en todo momento y ofrecen una comodidad insuperable.
  • Elegantes.
  • Fáciles de usar.
  • Protección en todo momento.
  • Comodidad insuperable.
  • EN 166: Resistencia mínima garantizada de las gafas de protección contra riesgos cotidianos, como dejar caer las gafas de protección al suelo, envejecimiento por exposición a la luz, exposición al calor o la corrosión, etc.
  • EN 170, riesgos relacionados con radiaciones - Protección UV: La protección filtra la radiación ultravioleta. Este tipo de protección se recomienda especialmente durante actividades en las que predomina la fuente de radiación ultravioleta, como lámparas de vapor de mercurio, actínicos o germicidas. Niveles de aplicación: 2-1.2, 2C-1.2, color de la lente: transparente, azul, amarillo o verde. Al añadir el código «C», el soporte indica un buen reconocimiento del color.
  • Riesgo mecánico F- Riesgo mecánico: energía de bajo impacto:& Energía de bajo impacto, resiste una bola de 6 mm y 0,86 g a 45 m/seg.
  • Riesgo mecánico T: partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema: La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.
  • Clase óptica: Clase 1, trabajo continuo, usadas permanentemente.
  • Norma europea CE: Montura marcada para indicar que cumplen con la norma CE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Revestimiento de lente Resistentes a impactos, Resistente a los arañazos
Descripción Modelo SLAWPCC2
Certificaciones/conformidad (Europa) EN166, EN170, EN172, EN175/1.7, riesgo mecánico F/T, clase óptica 1, CE
Tinción de lente Tono 1.7
Tipo de producto Gafas de seguridad
Para utilizar con (aplicación) Soldadura, protección, desgaste continuo
N.º por caja 200/caja
N.° por paquete 1/bolsa, 10/paquete
Peso (métrico) 24 g
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Policarbonato