Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad ahumadas Slam
Código de producto. 12669200 Tienda Bollé Safety Productos
Código de producto. 12669200 Proveedor Bollé Safety N.º de proveedor SLAPSF
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Elija unas gafas de seguridad elegantes y fáciles de usar. Las gafas de seguridad Bollé Safety Slam proporcionan protección en todo momento y ofrecen una comodidad insuperable.
  • Ajuste envolvente
  • Visión completa
  • Varillas rectas y cómodas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Riesgos relacionados con radiaciones - Protección UV - EN 170 - (2-1.2, 2C-1.2); riesgo mecánico: energía de bajo impacto - F; riesgo mecánico: partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema - T
Revestimiento de lente Antivaho, Resistentes a los arañazos
Descripción Tintadas
Color de marco Negro