Learn More
asecos™ Armario bajo mesa para ácidos y álcalis SL-CLASSIC-UB
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15985696 Tienda Asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Configuración:
1 estante extraíble, sumidero
2 estantes extraíbles, sumidero
2 estantes extraíbles (panel con revestimiento de resina de melamina/PP)
4 estantes extraíbles (panel/PP)
Material:
Acero laminado con revestimiento en polvo
Caja de cartón
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Configuración Material unitSize
15985696 1 estante extraíble, sumidero Caja de cartón cada uno
10766451 4 estantes extraíbles (panel/PP) Acero laminado con revestimiento en polvo cada uno
12653515 2 estantes extraíbles (panel con revestimiento de resina de melamina/PP) Caja de cartón 1 PCS
15995696 2 estantes extraíbles, sumidero Caja de cartón cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Solo para uso en interiores
Código de producto. 15985696 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 3062389230624
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Solo para uso en interiores
Cabina bajo mesa para ácidos y álcalis con estante extraíble.
Almacenamiento seguro y autorizado de materiales peligrosos no inflamables y agresivos en zonas de trabajo
Función/estructura
  • Construcción robusta y longevidad: Fabricado con placas especiales de resina de melamina de alta resistencia.
  • Fácil de usar: acceso a todos los contenedores, 93° Apertura de la puerta batiente, interior del armario completamente visible
  • No se permite el uso no autorizado: Puerta bloqueable con cerradura de cilindro e indicador de estado de bloqueo (rojo/verde)
  • Móvil: ruedas con zócalo (disponible opcionalmente), fácil desplazamiento del armario
  • Ventilación: conductos de aire integrados listos para la conexión (DN 50) a un sistema de extracción técnica
Certificados
  • tipo probado de acuerdo con
  • Conformidad con EN 16121/16122
  • Certificado GS
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS
Configuración 1 estante extraíble, sumidero
Fondo exterior (métrico) 570 mm
Fondo interior (métrico) 531 mm
Descripción El estante extraíble tiene un revestimiento de resina de melamina/PP
Dimensiones interiores (F x An x Al) 531 × 488 × 562 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 570 × 590 × 600 mm
Modelo de puerta Abatible, Con bisagras a la derecha
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento seguro y autorizado de materiales peligrosos no inflamables y agresivos en zonas de trabajo
Altura exterior (métrico) 600 mm
Altura (métrico) interior 562 mm
Capacidad portante 25 kg/11 L
Modelo SL.060.059.UB.TR
N.º de puertas 1
N.º de estantes 1
Tipo de estante Extraíble
Revestimiento de superficie Resina de melamina laminada
Peso (métrico) 48,50 kg
Anchura exterior (métrico) 590 mm
Anchura (métrico) interior 488 mm
Color Gris claro
Fondo exterior (imperial) 22,44 in
Altura exterior (imperial) 23,62 in
Material Caja de cartón
Tipo de producto Gabinete de ácidos y álcalis (bajo mesa)
Anchura (imperial) exterior 23,23 in